cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17846.06EA 318 DKK
A17846.06 A17846.14
cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
cis-3-Nonen-1-ol
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142,24 g/mol
Kogepunkt: 107…109 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,847
Flammepunkt: 95 °C (203 °F)
MDL Number: MFCD00010314
CAS-nummer: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2