Trichlormethyl chlorformat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A17444.18EA
1810
DKK
A17444.18
A17444.09
A17444.30
Trichlormethyl chlorformat ≥98%
Trichlormethyl chlorformat
Formel:
C₂Cl₄O₂ Molekylvægt: 197,83 g/mol Kogepunkt: 128 °C Smeltepunkt: –57 °C Massefylde: 1,640 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015553 CAS-nummer: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,03368 |