3-Nitrophthalsyreanhydrid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15857.14EA 1010 DKK
A15857.14 A15857.22
3-Nitrophthalsyreanhydrid ≥97%
3-Nitrophthalsyreanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Molekylvægt: 193,12 g/mol
Smeltepunkt: 161…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005921
CAS-nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6