Ethylchloracetat ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15554.22EA 307 DKK
A15554.22 A15554.36 A15554.0E
Ethylchloracetat ≥99%
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
Molekylvægt: 122,55 g/mol
Kogepunkt: 142…144 °C
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,159
Flammepunkt: 54 °C (149 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000932
CAS-nummer: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN nummer: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818