5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15209.22EA 4410 DKK
A15209.22
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
5-Chloro-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
Molekylvægt: 162,6 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041426
CAS-nummer: 24065-33-6
EINECS: 000-000-0