9-anthracenmethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15188.18EA 3180 DKK
A15188.18 A15188.09 A15188.30
9-anthracenmethanol ≥97%
9-anthracenmethanol
Formel: C₁₅H₁₂O
Molekylvægt: 208,26 g/mol
Kogepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160…165 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001264
CAS-nummer: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III