tert-Butylbromacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14917.09EA
338
DKK
A14917.09
A14917.18
A14917.30
tert-Butylbromacetat ≥98%
tert-Butylbromacetat
Formel:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Molekylvægt: 195,06 g/mol Kogepunkt: 175 °C Massefylde: 1,330 Flammepunkt: 49 °C (120 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS-nummer: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 ADR: 3,III |