N-Phenylmaleimid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14616.36EA 8940 DKK
A14616.36 A14616.14 A14616.22
N-Phenylmaleimid ≥98%
N-Phenylmaleimid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173,17 g/mol
Kogepunkt: 162…163 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005502
CAS-nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452