5-Nitroindazol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13478.22EA
885
DKK
A13478.22
A13478.14
5-Nitroindazol ≥98%
5-Nitroindazol
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molekylvægt: 163,14 g/mol Smeltepunkt: 208…211 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005693 CAS-nummer: 5401-94-5 EINECS: 226-451-5 |