Phenylchlorformiat ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12618.22EA 459 DKK
A12618.22 A12618.30 A12618.36
Phenylchlorformiat ≥99%
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Molekylvægt: 156,57 g/mol
Kogepunkt: 188…189 °C
Smeltepunkt: –38 °C
Massefylde: 1,246
Flammepunkt: 76 °C (169 °F)
MDL Number: MFCD00000637
CAS-nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN nummer: 2746
ADR: 6.1,II