N-(chlormethyl)phthalimid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12018.14EA
1240
DKK
A12018.14
A12018.22
N-(chlormethyl)phthalimid ≥97%
N-(chlormethyl)phthalimid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Molekylvægt: 195,6 g/mol Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 131…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005898 CAS-nummer: 17564-64-6 EINECS: 241-541-4 |