Butyltrichlorsilan ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A11256.06EA
291
DKK
A11256.06
A11256.22
A11256.14
Butyltrichlorsilan ≥97%
Butyltrichlorosilane
Formel:
C₄H₉Cl₃Si Molekylvægt: 191,56 g/mol Kogepunkt: 142…143 °C Massefylde: 1,160 Flammepunkt: 45 °C (113 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013605 CAS-nummer: 7521-80-4 EINECS: 231-381-3 UN nummer: 1747 ADR: 8,II |