Calciumchromat ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
43333.22EA 4650 DKK
43333.22 43333.14
Calciumchromat ≥99.9% (metals basis)
Calcium chromate
Formel: CaCrO₄
Molekylvægt: 156,07 g/mol
Smeltepunkt: 2170 °C
Massefylde: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049403
CAS-nummer: 13765-19-0
EINECS: 237-366-8
UN nummer: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01700