Ammoniumhexachlorpalladat(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11042.04EA 2380 DKK
11042.04 11042.09
Ammoniumhexachlorpalladat(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Ammoniumhexachlorpalladat(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Pd
Molekylvægt: 355,21 g/mol
Massefylde: 2,42
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015959
CAS-nummer: 19168-23-1
EINECS: 242-854-9
ADR: 9,III