2-(2-Bromphenyl)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO350550050EA 973 DKK
ACRO350550050 ACRO350550010
2-(2-Bromphenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molekylvægt: 201,06 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (,7 mmHg)
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00093566
CAS-nummer: 1074-16-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %