(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO279720050EA 866 DKK
ACRO279720050 ACRO279720250 ACRO279720010
(Trifluormethyl)trimethylsilan 99%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Molekylvægt: 142,2 g/mol
Kogepunkt: 54…55 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145454
CAS-nummer: 81290-20-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %