Isobutylchlorformat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO176185000EA 1400 DKK
ACRO176185000 ACRO176180250 ACRO176181000
Isobutylchlorformat 98%
Isobutylchlorformat
Formel: C₅H₉ClO₂
Molekylvægt: 136,58 g/mol
Kogepunkt: 128,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,0475 g/cm³
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000642
CAS-nummer: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN nummer: 3489
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05156
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %