Benzothiazol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO146390050EA
276
DKK
ACRO146390050
ACRO146390025
ACRO146392500
ACRO146390010
Benzothiazol 97%
Benzothiazole
Formel:
C₇H₅NS Molekylvægt: 135,19 g/mol Kogepunkt: 231 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 2 °C Massefylde: 1,23 g/cm³ Flammepunkt: >112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005775 CAS-nummer: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01108 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow-brown to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |