N-Phenylmaleimid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO130710250EA 498 DKK
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phenylmaleimid 97%
N-Phenylmaleimid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molekylvægt: 173,17 g/mol
Kogepunkt: 162…163 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 86…90 °C
MDL Number: MFCD00005502
CAS-nummer: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %