N-Methylmaleimid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO127080250EA 1780 DKK
ACRO127080250 ACRO127081000 ACRO127080050
N-Methylmaleimid 97%
N-Methylmaleimid
Formel: C₅H₅NO₂
Molekylvægt: 111,1 g/mol
Kogepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005508
CAS-nummer: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 98 °C
GC ≥96.0 %