Vil du logge ind igen?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
2-Thiouracil
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Vælg mellem nedenstående muligheder for at forbedre din søgning. Flere valg inden for rullemenuen kan laves. Klik på OK for at opdatere dine resultater.
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin til syntese
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin ≥98%
Varenummer: (ICNA0210304325)
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin
UOM:  1 * 25 g
Leverandør:  Acros Organics
Beskrivelse:   4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin ≥99%
Varenummer: (EHERC17561500)
Leverandør:  EHRENSTORFER GMBH
Beskrivelse:   4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin
UOM:  1 * 0,25 g
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5