VWR®, Microfibre Mop-systemet
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
129-0452EA 1530 DKK
129-0452
VWR®, Microfibre Mop-systemet
Mopper
VWR® Microfibre Mop-systemet tilbyder den komplette rengøringsløsning til rengøring af gulve, vægge og lofter. Dette system kræver ikke speciel oplæring, da det er meget enkelt og fleksibelt at bruge, takket være dets intuitive metode og komponenter.
  • Kosteffektiv: en moppe kan rengøre op til 25 m²
  • Ergonomisk og nem at håndtere
  • Afhængigt af behovet kan moppeholderenheden indsættes i den flade presse for at få den ønskede moppefugt: våd til desinfektion eller fugtig til rengøring
VWR® Microfiber Mop-rengøringssystemet består af:
- en vogn i rustfrit stål, der er udstyret med 2 til 3 halvlange spande (25 l)
- en ergonomisk flad presse
- et ergonomisk teleskophåndtag og moppeholder
- VWR-mikrofibermopper med lav friktion til kontrollerede miljøer
VWR's mikrofibermoppe til kontrollerede miljøer:
-Fremstillet af 100 % PES uendelige mikrofibre. Laserskåret med henblik på fnugfri kanter
-Fremragende mekaniske rengøringsegenskaber
-Til gulve, vægge og lofter
-Modstandsdygtig over for varme og kemikalier, egner sig til sterilisering (autoklave eller stråling)
Certificeringer: Opfylder både ISO klasse 5 og GMP A+B kravene.
Advarsel: Alle komponenter er autoklaverbare