L(-)-Prolin

Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

CAMBCLM-510-0.25EA 0 DKK
CAMBCLM-510-0.25
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molekylvægt: 115,13 g/mol
Kogepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 220…222 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 12,07963

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR