Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Narkotika Test
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dette kit er et praktisk værktøj til screening af materiale mistænkt for at indeholde forskellige stoffer.
Hvert kit indeholder reagenser nok til...
Varenummer: (321761U)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Varenummer: (SUREPLCAC)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (SUREBUS)
Leverandør:  SURESCREEN
Beskrivelse:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste