Du Søgte efter: Universalklemmer
145  results were found
SearchResultCount:"145"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Kolbeklemmer, rustfrit stål, VWR®, Rustfrit stål, Til: 250 ml
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Autoklaverbar flaskeklemme af PVC, 125 ml, Til: 125 ml Erlenmeyer-kolber
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Klemmer til medieflasker, rustfrit stål, VWR®, Rustfrit stål, Til: 500 ml
Varenummer: (241-0015)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
UOM: 1 * 5 Items
Varenummer: (241-0019)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Varenummer: (241-0029)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfrit stål.
UOM: 1 * 2 Items
Varenummer: (241-0040)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumlegering. Muffe med fleksibel arm, monteringsstav 12 mm Ø og stavlængde er 200 mm.
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Flaskeklemmer, rustfrit stål, Til: 4000 ml
Varenummer: (444-0917)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfrit stål. Brugervenlige, robuste muffer.
Varenummer: (241-0032)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
UOM: 1 * 2 Items
Varenummer: (444-2954)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Attaches to the relevant universal platform being used with the shaker. For details of universal platforms please see the relevant entries.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 145
no targeter for Bottom