Et fuldkomment nyt koncept muliggør montering af enheden til påfyldning forfra eller i toppen. Vandrette eller lodrette enheder er ikke længere af betydning med SHP-autoklaver. Uanset, om de monteres vandret eller lodret, forbliver enhederne de samme. Selv på et senere tidspunkt kan enheden ændres fra vandret til lodret montering eller omvendt uden behov for større tekniske ændringer (kontakt os). Når de opsættes til påfyldning forfra, kan enhederne endda stables. Kammer og kabinet af rustfrit stål SS 316L.
Et fuldkomment nyt koncept muliggør montering af enheden til påfyldning forfra eller i toppen. Vandrette eller lodrette enheder er ikke længere af betydning med SHP-autoklaver. Uanset, om de monteres vandret eller lodret, forbliver enhederne de samme. Selv på et senere tidspunkt kan enheden ændres fra vandret til lodret montering eller omvendt uden behov for større tekniske ændringer (kontakt os). Når de opsættes til påfyldning forfra, kan enhederne endda stables.
- Med automatisk tilførselsvandpumpe
- Fuldautomatisk lukkesystem med termisk låseenhed, der forhindrer overkogning og beskytter operatøren
- Referencesensor i standard, der måler temperaturen inden i flaskerne
- Mikroprocessorstyring med 22 programmer; programmerne kan justeres af brugeren til optimering af processen (kodebeskyttet)
- RS485-interface
- 3 Farben stehen zur Auswahl: hellgrau/blau, hellgrau/rot, hellgrau/grün (bitte geben sie die gewünschte Farbe bei Bestellung an)
Den nyligt udviklede integrerede dampgenerator skiller varmelegemerne fra vandet, hvilket giver varmelegemerne en meget længere levetid. Lavt energiforbrug takket være dampgeneratorens optimerede størrelse i forhold til kammervolumenet.
Enheder med genkølings- eller vakuumfunktion leveres med fuld dobbeltkappe fremstillet i samme materiale som kammeret. Under kølecyklussen fyldes dobbeltkappen med koldt deioniseret vand for at sikre en hurtig og pålidelig køling af følsomme medier. Intet forbrug af kølevand, det returnerer til kølevandstanken og selvafkøles via vandrøret (varmeudveksling). Under tørrecyklussen fyldes den med varm damp som hjælp til vakuumenhedens tørring.
Fuldautomatisk lukkesystem med termisk låseenhed, der forhindrer overkogning og beskytter operatøren
Medietemperatursensor er standard - måler temperaturen inden i flaskerne
Mikroprocessorstyring med 20 programmer; programmerne kan justeres af brugeren til optimering af processen (kodebeskyttet)
RS 232 og RS 485 interface
- Med automatisk tilførselsvandpumpe
- Fuldautomatisk lukkesystem med termisk låseenhed, der forhindrer overkogning og beskytter operatøren
- Referencesensor i standard, der måler temperaturen inden i flaskerne
- Mikroprocessorstyring med 22 programmer; programmerne kan justeres af brugeren til optimering af processen (kodebeskyttet)
- RS485-interface
- 3 Farben stehen zur Auswahl: hellgrau/blau, hellgrau/rot, hellgrau/grün (bitte geben sie die gewünschte Farbe bei Bestellung an)
Autoklaver til anvendelse i laboratoriet, overholder: DIN 58950 (farmaceutiske opgaver), DIN 58951 (laboratorieopgaver), direktiv for trykenheder 97/23/EU, IEC 61010 - 2 - 43 (termisk låseenhed)
Certificeringer: Autoklaver til anvendelse i laboratoriet, overholder: DIN 58950 (farmaceutiske opgaver), DIN 58951 (laboratorieopgaver), direktiv for trykenheder 97/23/EU, IEC 61010 - 2 - 43 (termisk låseenhed)