Huset er i rustfrit stål og hermetisk forseglet, så det er vand-, bakterie- og støvtæt. Driftstemperaturer for basic-versionen er op til 50 °C, for HT-versionen er de op til 95 °C nedsænket i vandbade, og op til 200 °C i ovne.
- Vedligeholdelses- og slidfrit induktionsdrev
- 100% synkroniseret, ryk-fri blanding
- Kan nedsænkes i vand- og oliebade
- Egnet til brug i CO₂-inkubatore
SoftStart til pålidelig og sikker acceleration af omrørerstaven
QuickSet til indstilling af starthastighed og maksimal hastighed
Lagring af seneste funktionsstatus ved slukning
Digitalt display til hastighedsindstillinge
IP-beskyttelsesklasse: IP 20
MIXcontrol 20. Speed range: 100 - 1600 min-1
Stainless steel control unit for connecting one MIXdrive stirrer. Power setting in four steps.
MIXcontrol 40. Speed range: 100 - 2000 min-1
Stainless steel control unit for connecting two MIXdrive stirrers. Power setting in ten steps.
MIXcontrol eco. Speed range: 120 - 1200 min-1
Control unit in plastic moulding for connecting one MIXdrive stirrer. Without QuickSet, memory function and display.
Certificeringer: IP 68.