Autoklaverne LABOKLAV 25
Leverandør: SHP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Laboklav™
481-0397EA 92720 DKK
481-0397 481-0398 481-0399 481-0400
Autoklaverne LABOKLAV 25
Sterilisatorer Autoklaver (damp sterilisatorer)
Den kompakt bordenhed med et 25 L anvendeligt kammer og en automatisk tilførselsvandpumpe tilbyder en enorm kapacitet og ydeevnen fra en stor autoklave. Enheden har et kammerlåg og en transparent frontdør af modstandsdygtigt sikkerhedsglas, LED-kammerbelysning og farvet belysning til visualisering af steriliseringscyklussen. Indbygget beholder til vand - så ingen tilslutning til vand eller afløb er nødvendig, enkel og nem at anvende. Af rustfrit stål, kammerlåg af temperatursikkert sikkerhedsglas.
  • Integreret dampgenerator med "tørre" varmelegemer
  • Fuldautomatisk lukkesystem med termisk låseenhed, der forhindrer overkogning og beskytter operatøren
  • Frontdør af transparent sikkerhedsglas og procesbelysning (LED): blå, rød, grøn
  • Sensor er standard - måler temperaturen inden i flaskerne
  • RS232 og RS485 interface
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Certificeringer: Overholder DIN 58951 og TRB 402 (Termisk låseenhed)
Advarsel: Please contact your local Avantor office for clarifying the correct model / features that suit your application.