Beskyttelsesbriller, Mamba
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Mamba
111-0470EA 0 DKK
111-0470
Beskyttelsesbriller, Mamba
Briller
Sporty style single lens safety spectacles with a panoramic visual field.
  • Comfort co-injected temples
  • Ideal comfort for permanent wear
  • Non-slip bridge
  • Upper protection
Vægt: 25 g
Certificeringer: EN 166, EN 170, EN 172 (røgfarvet linse)
Leveringsinformation: Leveres med justerbar snor