(S)-(-)-Nicotin, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: L(-)-Nicotin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.45200.0100EA 0 DKK
8.45200.0100 8.45200.1000
(S)-(-)-Nicotin, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molekylvægt: 162,23 g/mol
Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006369
CAS-nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN nummer: 1654
ADR: 6.1,II