5-Fluoronicotinic acid 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD9853-25GEA 435 DKK
BLDPBD9853-25G BLDPBD9853-5G BLDPBD9853-10G BLDPBD9853-1G
5-Fluoronicotinic acid 98%
5-Fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekylvægt: 141,10 g/mol
MDL Number: MFCD01318537
CAS-nummer: 402-66-4