2-Chlorbenzensulfonylchlorid 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD9827-10GEA
179
DKK
BLDPBD9827-10G
BLDPBD9827-25G
BLDPBD9827-5G
BLDPBD9827-1G
2-Chlorbenzensulfonylchlorid 96%
2-Chlorbenzensulfonylchlorid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₄Cl₂O₂S Molekylvægt: 211,07 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051520 CAS-nummer: 2905-23-9 |