4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD97723-1GEA
497
DKK
BLDPBD97723-1G
BLDPBD97723-250MG
BLDPBD97723-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 98%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Molekylvægt: 156,0963 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00234062 CAS-nummer: 31872-57-8 |