3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD9615-250MGEA 187 DKK
BLDPBD9615-250MG BLDPBD9615-5G BLDPBD9615-25G BLDPBD9615-1G
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole 98%
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085129
CAS-nummer: 35166-33-7