4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD92669-1GEA
117
DKK
BLDPBD92669-1G
BLDPBD92669-25G
BLDPBD92669-5G
BLDPBD92669-10G
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol 97%
4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molekylvægt: 140,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00067744 CAS-nummer: 5754-17-6 |