4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD91944-5GEA
225
DKK
BLDPBD91944-5G
BLDPBD91944-100G
BLDPBD91944-25G
BLDPBD91944-1G
BLDPBD91944-10G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 98%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₇F₅O Molekylvægt: 178,1 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153224 CAS-nummer: 148043-73-6 |