4-(Difluoromethoxy)benzylamine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD91233-250MGEA 69.8 DKK
BLDPBD91233-250MG BLDPBD91233-1G BLDPBD91233-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 95%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236231
CAS-nummer: 177842-14-7