2-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD90860-1GEA
109
DKK
BLDPBD90860-0.025G
BLDPBD90860-1G
BLDPBD90860-5G
BLDPBD90860-25G
2-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 96%
2-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Molekylvægt: 243,1004 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02681930 CAS-nummer: 200064-11-5 |