3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD86823-1GEA 249 DKK
BLDPBD86823-1G BLDPBD86823-10G BLDPBD86823-0.025G BLDPBD86823-25G BLDPBD86823-250MG BLDPBD86823-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₈H₁₀FNO
Molekylvægt: 155,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116360
CAS-nummer: 123652-95-9