3-Ethynylthiophene 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD86719-10GEA
1100
DKK
BLDPBD86719-10G
BLDPBD86719-5G
BLDPBD86719-25G
BLDPBD86719-1G
3-Ethynylthiophene 95%
3-Ethynylthiophene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₄S Molekylvægt: 108,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04039973 CAS-nummer: 67237-53-0 |