3-Bromo-1H-indazole 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD85334-250MGEA 69.8 DKK
BLDPBD85334-250MG BLDPBD85334-5G BLDPBD85334-1G BLDPBD85334-25G BLDPBD85334-10G
3-Bromo-1H-indazole 97%
3-Bromo-1H-indazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00159926
CAS-nummer: 40598-94-5