5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD8401-250MGEA 101 DKK
BLDPBD8401-250MG BLDPBD8401-5G BLDPBD8401-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BF₄O₂
Molekylvægt: 207,9180 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06656275
CAS-nummer: 928053-97-8