3,5-Lutidine-N-oxide 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD82886-1GEA
179
DKK
BLDPBD82886-1G
BLDPBD82886-5G
BLDPBD82886-25G
BLDPBD82886-10G
3,5-Lutidine-N-oxide 98%
3,5-Lutidine-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₉NO Molekylvægt: 123,1525 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00126839 CAS-nummer: 3718-65-8 |