3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD82602-10GEA
2260
DKK
BLDPBD82602-0.025G
BLDPBD82602-10G
BLDPBD82602-25G
BLDPBD82602-250MG
BLDPBD82602-5G
BLDPBD82602-1G
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Molekylvægt: 185,9206 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07784344 CAS-nummer: 870718-11-9 |