3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD80945-25GEA 4940 DKK
BLDPBD80945-25G BLDPBD80945-1G BLDPBD80945-5G BLDPBD80945-250MG
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 97%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Molekylvægt: 186,6400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03425769
CAS-nummer: 17321-24-3