2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD78456-250MGEA 776 DKK
BLDPBD78456-250MG BLDPBD78456-100MG
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,179 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209259
CAS-nummer: 37988-38-8