2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD78456-250MGEA
776
DKK
BLDPBD78456-250MG
BLDPBD78456-100MG
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine 97%
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₁₁NO Molekylvægt: 137,179 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00209259 CAS-nummer: 37988-38-8 |