2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD77392-25GEA
1050
DKK
BLDPBD77392-25G
BLDPBD77392-5G
BLDPBD77392-100G
BLDPBD77392-1G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 98%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇NOS Molekylvægt: 165,2100 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00160027 CAS-nummer: 13673-62-6 |