4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD7698-1GEA 256 DKK
BLDPBD7698-1G BLDPBD7698-5G
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 98%
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₉H₉ClO₂
Molekylvægt: 184,6196 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216508
CAS-nummer: 2196-99-8