2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD76820-250MGEA
101
DKK
BLDPBD76820-250MG
BLDPBD76820-25G
BLDPBD76820-1G
BLDPBD76820-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈BrF₃ Molekylvægt: 253,06 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01631608 CAS-nummer: 261952-16-3 |