5-Methylisatoic anhydride 96%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD7482-25GEA
2280
DKK
BLDPBD7482-25G
BLDPBD7482-250MG
BLDPBD7482-0.025G
BLDPBD7482-10G
BLDPBD7482-5G
BLDPBD7482-1G
5-Methylisatoic anhydride 96%
5-Methylisatoic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₇NO₃ Molekylvægt: 177,1568 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06809783 CAS-nummer: 4692-99-3 |